This product is >99% IgG.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 286,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2210,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7710,00 zł |
Informacje o tej pozycji
286,00 zł
biological source
human blood
Quality Segment
assay
≥99% (electrophoresis)
form
powder
technique(s)
protein quantification: suitable
impurities
HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative, ≤4% NaCl
solubility
0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... IGLL1(3543)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99% (electrophoresis) | description ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ≥99% (agarose gel electrophoresis) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard |
| assay ≥99% (electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay ≥99% (agarose gel electrophoresis) | assay - |
| technique(s) protein quantification: suitable | technique(s) enzyme immunoassay: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source human blood | biological source bovine blood | biological source - | biological source - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| solubility 0.9% NaCl: soluble 50 mg/mL | solubility 0.9% NaCl: soluble 25 mg/mL | solubility - | solubility - |
| impurities HIV, HCV and HBsAg, source material tested negative, ≤4% NaCl | impurities - | impurities - | impurities - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is it known the approximate relative amounts of IgG, IgM, IgA, IgD, and IgE in this product?