Przejdź do
346299
D(+)Glucosamine, Hydrochloride
Synonim(y):
D(+)Glucosamine, Hydrochloride, 2-Amino-2-deoxy-D-glucose, Chitosamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO5 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.17 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99% (by Assay)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
water: 5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Cl-].NC(C(O)C(O)C(O)CO)C=O.[H+]
InChI
1S/C6H13NO5.ClH/c7-3(1-8)5(11)6(12)4(10)2-9;/h1,3-6,9-12H,2,7H2;1H
InChI key
CBOJBBMQJBVCMW-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G4875G1514Y0001406
assay
≥99% (by Assay)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
-
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
color
white
color
white
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
346299-100GM04055977213973
Questions
  1. What is the origin (source) for this glucosamine? Is it xeno-free?
    1 answer
    1. While the source of this material may change in the future, currently, this product is derived from crab and/or shrimp shells.