Przejdź do
G1288
β-(1→3,4,6)-Galactosidase, positionally specific
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥70 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥70 units/mg protein
packaging
vial of 0.24 unit
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
Releases β(1→3)-, β(1→4)-, and β(1→6)-linked galactose from the non-reducing end of complex oligosaccharides.
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Preparation Note
Produced from a mixture of enzymes from Streptococcus pneumonia and Xanthamonas sp.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole of p-nitrophenyl β-D-galactopyranoside per min at pH 5.0 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G415548275G6008
specific activity
≥70 units/mg protein
specific activity
≥500 units/mg protein (biuret)
specific activity
~140 U/mg
specific activity
≥250 units/mg protein
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
buffered aqueous solution
form
aqueous glycerol suspension
form
powder
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G1288-1VL04061838079008