Przejdź do
G119
GYKI 52466 hydrochloride
≥98% (HPLC), α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor antagonist, solid
Synonim(y):
1-(4-Aminophenyl)-4-methyl-7,8-methylenedioxy-5H-2,3-benzodiazepine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
781,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1970,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H15N3O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.78
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
781,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
GYKI 52466 hydrochloride, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: 0.39 mg/mL, ethanol: 0.4 mg/mL, 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, H2O: >10 mg/mL
SMILES string
Cl[H].CC1=NN=C(c2ccc(N)cc2)c3cc4OCOc4cc3C1
InChI
1S/C17H15N3O2.ClH/c1-10-6-12-7-15-16(22-9-21-15)8-14(12)17(20-19-10)11-2-4-13(18)5-3-11;/h2-5,7-8H,6,9,18H2,1H3;1H
InChI key
RUBSCPARMVJNKX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
GYKI 52466 hydrochloride has been used as an α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid (AMPA) receptor selective antagonist in cell viability assays to evaluate the specificity of kainate (KA) effect on cerebellar granule cells (CGCs). It has also been used as an AMPA blocker to study the function of glutamate in neuroadapted sindbis virus (NSV) -induced motor neuron death.
Biochem/physiol Actions
Selective allosteric AMPA receptor antagonist; anti­convulsant; skeletal muscle relaxant.
GYKI 52466 serves as an antagonist of several processes, mediated by glutamate.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Glutamate Receptors (Ion Channel Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Legal Information
Sold under exclusive license from the Institute for Drug Research Ltd., Budapest, Hungary.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7798G1421C6022
assay
≥98% (HPLC)
assay
>99.0% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: 0.39 mg/mL, 0.1 M HCl: 0.68 mg/mL, H2O: >10 mg/mL, methanol: 1 mg/mL, ethanol: 0.4 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble <2 mg/mL
solubility
ethanol: soluble, methanol: soluble
color
yellow
color
yellow to orange
color
white to pink
color
white to slightly yellow
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)