Przejdź do
G0503
Karaya gum
Synonim(y):
Gum karaya from sterculia tree, Tragacanth Indian
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
343,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
232-539-4
NACRES:
NA.25
MDL number:
343,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant fluids (Gum karaya)
Quality Segment
form
powder
color
faint yellow to brown
storage temp.
room temp
Application
Karaya gum may be used for the development of gastro intestinal tract drug delivery vehicles, mucoadhesive sustained release drug delivery and noneffervescent floating drug delivery systems in combination with alginate.[1][2]
Other Notes
Believed to be a partially acetylated polymer of galactose, rhamnose, and glucuronic acid with a M.W. of approx. 9,500,000.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G1128G975296174
biological source
plant fluids (Gum karaya)
biological source
plant (Astragalus gummifer)
biological source
plant (Acacia)
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
color
faint yellow to brown
color
beige
color
white to faint beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
G0503-500G04061833623961
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Whether Karaya Gum is obtained from tamarind seed polysaccharide ? If yes, any other seed polysaccharides also available, like amla seed, soap nut seed, basil seed etc.,
    1 answer
    1. No, this product is from the eponymously named plant, the Gum Karaya tree, not from any part of the Tamarind tree.
      Helpful?
  2. Dear Madam or Sir Is the Karaya gum suitable for food or for oral intake? Is it suitable for use in drugs or as a food supplement? Thank you!
    1 answer
    1. This product is intended for research use only and not suitable for food or oral intake. The item is not suitable for any other purpose which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.