Przejdź do
96174
M-Gredient® Pea Peptone
Enzymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology
Synonim(y):
Peptone from vegetable
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
791,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
791,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Level
form
powder
composition
amino-nitrogen, ≥3.5% , total nitrogen (N), ≥13%
loss
≤6% loss on drying
pH
6.7-7.7
application(s)
food and beverages
microbiology
Application
Peptone from pea is manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis with raw materials from vegetal origin only. It contains a mix of peptides and free amino acids and is guaranteed "non GMO" according to the European Regulations 1829/2003 and 1830/2003.
Source of organic nitogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation, cell culture and analytical microbiology.
Legal Information
M-GREDIENT is a registered trademark of Merch KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
830591994261854
biological source
plant
biological source
potato
biological source
plant
biological source
plant
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
application(s)
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products, microbiology
pH
6.7-7.7
pH
6.5-7.5 (25 °C)
pH
5.5-7.5±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
7.0±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
loss
≤6% loss on drying
loss
≤6.0% loss on drying
loss
≤6% loss on drying
loss
≤7% loss on drying
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.
Debra Rossouw et al.
Applied and environmental microbiology, 75(20), 6600-6612 (2009-08-25)
Commercial wine yeast strains of the species Saccharomyces cerevisiae have been selected to satisfy many different, and sometimes highly specific, oenological requirements. As a consequence, more than 200 different strains with significantly diverging phenotypic traits are produced globally. This genetic
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
96174-500G04061833317570