Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 899,00 zł | |
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2820,00 zł 2397,00 zł | |
| 500 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 10 440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
899,00 zł
form
solid
Quality Segment
optical activity
[α]28/D +3.8°, c = 0.9 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: 26 mg/mL (Solutions may be stored for several weeks at 4 °C.)
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](CC(O)=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8H,5-6,12H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1
InChI key
WMNUVYYLMCMHLU-QRPNPIFTSA-N
Gene Information
human ... GABBR1(2550)
mouse ... GABBR1(54393)
rat ... GABBR1(81657)
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| Gene Information human ... GABBR1(2550) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) | Gene Information human ... GABBR1(2550), GABBR2(9568) |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| optical activity [α]28/D +3.8°, c = 0.9 in methanol(lit.) | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
| solubility DMSO: >20 mg/mL, H2O: 26 mg/mL (Solutions may be stored for several weeks at 4 °C.) | solubility - | solubility 0.1 M HCl: 13.3 mg/mL, methanol: 19.3 mg/mL, DMSO: insoluble | solubility 1 M HCl: 50 mg/mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Qualitative Thin Layer Chromatography Analysis of Flavonoids and Quantification of Terpene Lactones in Ginkgo Biloba Extracts and Tablets
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| G013-100MG | 04061833623213 |
| G013-25MG | 04061833623220 |