Przejdź do
FLSAR
Somatic cell ATP releasing reagent
for ATP determination
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 vial
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
292,00 zł
5 vials
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106305
292,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
usage
sufficient for ~1000 assays
packaging
vial of 10 mL concentrate
storage temp.
−20°C
Application
Somatic cell ATP releasing reagent has been used:
  • for the measurement of adenosine triphosphate (ATP) in tissues and cultured cells
  • to measure ATP content in oocytes
  • to lyse the cells to measure ATP and adenosine diphosphate (ADP) content
Somatic cell ATP releasing reagent is an ATP determination reagent used in application such as bioluminescent determination of ATP in somatic cells. Use with kits such as Adenosine 5′-triphosphate (ATP) bioluminescent somatic cell assay kit (FLASC).
Preparation Note
Reconstitute with sterile water.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
FLASCC2360C8740
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
packaging
vial of 10 mL concentrate
packaging
-
packaging
-
packaging
-
usage
sufficient for ~1000 assays
usage
-
usage
-
usage
-
pictograms
Exclamation markEnvironment
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
FLSAR-1VL04061833622926
FLSAR-10VL04061838163561
FLSAR-5VL04061833291771
Questions
  1. what volume is in one vial? - just received but not sure what I should be expecting - its in a 100mL bottle but probably only~5-10 mL in it?
    1 answer
    1. As listed in the 'Properties' section, each vial contains 10 mL of concentrate. Please see the link below to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/382/805/flsarbul.pdf