Przejdź do
C2360
CelLytic P Cell Lysis Reagent
Synonim(y):
Plant cell lysis reagent
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
442,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
41116134
442,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
For plant cell lysis
Quality Segment
form
solution
storage temp.
room temp
Application
CelLytic P Cell Lysis Reagent has been used for lysate preparation for cell lysis.
Other Notes
CelLytic P is a non-ionic detergent-based reagent, which offers a convenient method for efficient plant cell lysis and protein solubilization. It is a non-denaturing reagent and maintains protein immunoreactivity and biological activity. CelLytic P is efficient, rapid, and ready to use. It contains bicine buffer, which is preferable for many biological activities.
Legal Information
CelLytic is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B7310C8740C4482
description
For plant cell lysis
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
solution
pictograms
Exclamation mark
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
CAS No.
9002-93-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ReadyShield® phosphatase and protease inhibitor cocktail FAQ for sample protection in a variety of cell types and tissue extracts, including mammalian, plant, and microbial samples. Our ReadyShield® Protease Inhibitor Cocktail is a non-freezing solution that contains inhibitors with a broad specificity for serine, cysteine, acid proteases and aminopeptidases.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
C2360-250ML04061838254894
C2360-50ML04061838254900