Przejdź do
F9803
FTI-277 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC), film
Synonim(y):
N-[4-[2(R)-Amino-3-mercaptopropyl]amino-2-phenylbenzoyl]methionine methyl ester trifluoroacetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
832,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H29N3O3S2 · xC2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.61 (free base basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
832,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
film
storage condition
desiccated
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.COC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)c1ccc(NC[C@@H](N)CS)cc1-c2ccccc2
InChI
1S/C22H29N3O3S2.C2HF3O2/c1-28-22(27)20(10-11-30-2)25-21(26)18-9-8-17(24-13-16(23)14-29)12-19(18)15-6-4-3-5-7-15;3-2(4,5)1(6)7/h3-9,12,16,20,24,29H,10-11,13-14,23H2,1-2H3,(H,25,26);(H,6,7)/t16-,20+;/m1./s1
InChI key
GJEFFRDWFVSCOJ-PXPMWPIZSA-N
Application
Farnesyltransferase inhibitor 277 (FTI-277) has been used to:
  • inhibit protein farnesylation in breast cell lines.[1]
  • in marrow-isolated adult multilineage inducible cells (MIAMI).
  • inhibition of farnesyl transferase in CV-1 in Origin with SV40 genes cells (COS-7).
Biochem/physiol Actions
Highly potent (pM/nM) Ras CAAX peptidomimetic which antagonizes both H and K-Ras oncogenic signaling. Inhibitor of farnesyltransferase (Ftase) IC50 = 50 nM.
Farnesyltransferase inhibitor 277 (FTI-277) mediates apoptosis in multiple myeloma and is regarded as a potential therapeutic agent.
Packaging
Very hygroscopic material, package in a dry room with deoxygenated MeOH and pump down the solvent. Store with desiccant.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G5169SML0669344550
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
form
film
form
film, lyophilized
form
-
form
solid
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
solubility
H2O: ≥2 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)