Przejdź do
F9427
Fexofenadine hydrochloride
>98% (HPLC), H1 histamine receptor antagonist, powder
Synonim(y):
Fexofenidine hydrochloride, MDL 16455 hydrochloride, Terfenidine carboxylate hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
819,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2720,00 zł
2312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H39NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
538.12
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
819,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fexofenadine hydrochloride, >98% (HPLC)
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
InChI key
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Fexofenadine hydrochloride has been used as a non-cationic ampliphilic antihistamines in NCI-H661 cells and as a histamine H1 receptor antagonist in mice
Biochem/physiol Actions
Fexofenadine is used in treating allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria. It may give relief in bothersome symptom and is a second-generation antihistamines. Fexofenadine provides better relief compared to other antihistamines for nasal congestion. It is the active metabolite of terfenadine and bring down allergen-induced symptoms.
Fexofenadine is a non-sedating H1 histamine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1270377Y0000789SML0460
assay
>98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
-
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 5 mg/mL (clear solution)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fexofenadine hydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F9427-10MG04061833621639
F9427-50MG04061832082110