Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 656,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2060,00 zł 1751,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H16O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.33
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
656,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Bisdemethoxycurcumin, ≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1)\C=C\C(=O)CC(=O)\C=C\c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C19H16O4/c20-16-7-1-14(2-8-16)5-11-18(22)13-19(23)12-6-15-3-9-17(21)10-4-15/h1-12,20-21H,13H2/b11-5+,12-6+
InChI key
PREBVFJICNPEKM-YDWXAUTNSA-N
Application
Bisdemethoxycurcumin has been used:
- to test its inhibitory effect on cell cycle and mitochondrial function in gastric adenocarcinoma cells[1]
- to test it neuroprotective role against lead (Pb) induced toxicity in dopaminergic and noradrenergic systems of Meriones shawi[2]
- as a standard for calibration curve generation to quantify plasma curcuminoids using high-performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) and ultraviolet (UV)
Biochem/physiol Actions
Bisdemethoxycurcumin (BDMC) is a derivative or curcumin, and represents one of the major active components of curcumin products isolated from Curcumae sp. BDMC shares similar anti-inflammatory properties with demethoxycurcumin. It inhibits LPS-induced nitric oxide (NO) production and expression of iNOS and COX2 in RAW264.7 cells by blocking NF-kB activation. BDMC also displays unique properties in that it enhances Abeta clearance by upregulating expression MGAT3 and TLR genes. BDMC potently inhibits AKR1B10.
Bisdemethoxycurcumin (BMDC) is a stable dimethoxy derivative of curcumin and is useful as a supplement in cell culture medium.[1] It also possesses antimicrobial, antioxidative and neuroprotective functionality.[2]
Inhibitor of NF-kB transcriptional activity
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed) | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bisdemethoxycurcumin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?