Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2480,00 zł 2108,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2108,00 zł
Cena katalogowa2480,00 złZaoszczędź 15%biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| biological source goat | biological source goat | biological source goat | biological source goat |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:320 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:16 | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, indirect immunofluorescence: 1:64 |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?