Przejdź do
F8257
Flunarizine dihydrochloride
≥98% (TLC), T-type Ca2+/Na+ channel blocker
Synonim(y):
1-[Bis(4-fluorophenyl)methyl]-4-(3-phenyl-2-propenyl)piperazine dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
377,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H26F2N2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.42
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
250-216-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4284243
Assay:
≥98% (TLC)
377,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Flunarizine dihydrochloride, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Fc1ccc(cc1)C(N2CCN(CC2)C\C=C\c3ccccc3)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C26H26F2N2.2ClH/c27-24-12-8-22(9-13-24)26(23-10-14-25(28)15-11-23)30-19-17-29(18-20-30)16-4-7-21-5-2-1-3-6-21;;/h1-15,26H,16-20H2;2*1H/b7-4+;;
InChI key
RXKMOPXNWTYEHI-RDRKJGRWSA-N
General description
Flunarizine has antihistamine, anticonvulsant and vestibular depressive properties. It protects endothelial cells from calcium overload-induced damage. Flunarizine is used to treat epilepsy, migraine prophylaxis, cerebral blood flow disturbances, peripheral vascular disease and vertigo.
Application
Flunarizine dihydrochloride has been used to study the effect of flunarizine on epileptiform activity. It is also used to study its effect on high-potassium induced increase of intracellular free calcium.
Biochem/physiol Actions
Blocks T-type Ca2+/Na+ channels.
Blocks T-type Ca2+/Na+ channels; inhibits K+-induced catecholamine release from chromaffin cells
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F0189900Y0002367P7412
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flunarizine dihydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F8257-1G04061833620410
F8257-10G04061832961637
Questions
  1. For in vitro testing, in what solvent can it be dissolved? DMSO or other. Also, we require product datasheet which is not available on the website
    1 answer
    1. There's only the CoA for F8257. It's soluble at 50 mg/mL in CHCl3:MeOH (1:1) according to the CoA. Please consult the available literature for the use of solvents in in vitro testing.