Przejdź do
P7412
Pirenzepine dihydrochloride
≥98% (TLC), muscarinic acetylcholine receptor antagonist, powder
Synonim(y):
5,11-Dihydro-11-[(4-methyl-1-piperazinyl)acetyl]-6H-pyrido[2,3-b][1,4]benzodiazepin-6-one dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
466,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
948,00 zł
805,80 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21N5O2 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-907-5
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
466,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Pirenzepine dihydrochloride, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to light yellow
solubility
H2O: 50 mg/mL
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CC1)CC(=O)N2c3ccccc3C(=O)Nc4cccnc24
InChI
1S/C19H21N5O2.2ClH/c1-22-9-11-23(12-10-22)13-17(25)24-16-7-3-2-5-14(16)19(26)21-15-6-4-8-20-18(15)24;;/h2-8H,9-13H2,1H3,(H,21,26);2*1H
InChI key
FFNMBRCFFADNAO-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
General description
Pirenzepine dihydrochloride is an anticholinergic agent. It is also considered as an antiulcer drug. It is used to treat myopia, gastric and duodenal ulcers. Pirenzepine dihydrochloride induces the dimerization of muscarinic M1 receptors.
Application
Pirenzepine dihydrochloride has been used
  • in transactivation of fibroblast growth factor receptor (FGFR).
  • as a supplement in cell culture.
  • for the stimulation of human fibroblasts
Biochem/physiol Actions
Selective M1 muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Muscarinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Disclaimer
Hygroscopic; store desiccated at room temperature.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T122D4526C7291
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, H2O: soluble
solubility
H2O: 25 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble
color
white to light yellow
color
white
color
white to off-white
color
white to off-white
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... CHRM1(1128)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133), HRH1(3269), HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363), SLC6A4(6532)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)