Przejdź do
F8129
Acid Fuchsin
Powder
Synonim(y):
Acid Violet 19, Fuchsin S, Fuchsin acid, Rubine S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
575,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H17N3Na2O9S3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
585.54
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
NACRES:
NA.47
EC Number:
221-816-5
Beilstein/REAXYS Number:
4111656
Colour Index Number:
42685
575,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Acid Fuchsin, used in tissue staining
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, ~70%
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
solubility
H2O: 1 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1cc(cc(c1N)S([O-])(=O)=O)\C(c2ccc(N)c(c2)S([O-])(=O)=O)=C3/C=CC(=N)C(=C3)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C20H19N3O9S3.2Na/c1-10-6-13(9-18(20(10)23)35(30,31)32)19(11-2-4-14(21)16(7-11)33(24,25)26)12-3-5-15(22)17(8-12)34(27,28)29;;/h2-9,23H,21-22H2,1H3,(H,24,25,26)(H,27,28,29)(H,30,31,32);;/q;2*+1/p-2
InChI key
WZRZTHMJPHPAMU-UHFFFAOYSA-L
General description
Acid Fuchsin is mainly used as a diachrome and is part of the connective tissue stains. It also works as a pH indicator.
Application
Acid Fuchsin has been used in tissue sections for Masson′s trichrome staining.[1] It has been used as a marker to trace ingestion of solutions by green peach aphids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
857408B0904215597
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
color
blue-green
color
-
color
green to very dark green
color
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
composition
Dye content, ~70%
composition
Dye content, ≥60%
composition
pararosaniline acetate, 3 parts , pararosaniline chloride, 1 part
composition
Dye content, >85%
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Toshihiro Umebayashi et al.
Tree physiology, 27(7), 993-999 (2007-04-04)
To elucidate the water-conducting pathways in living trees by the dye injection method, suitable sample preparation procedures are needed. We evaluated quantitatively the properties and concentrations of three dyes (acid fuchsin, basic fuchsin and safranin) widely used for this purpose
Andrea Zsombok et al.
Journal of neuroscience methods, 142(1), 145-152 (2005-01-18)
By means of a condenser discharge electric shock paradigm, "dark" (compacted) granule neurons were momentarily produced in the hippocampal dentate gyri of rats, which were sacrificed either immediately or following survival periods ranging from 1h to 30 days. Except for
G Vinitha et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 69(4), 1160-1164 (2007-08-08)
Solid-state dye-doped polymers are attractive alternative to the conventional liquid dye solutions. In this paper, nonlinear properties of the dye Acid Fuchsin has been studied. The third-order nonlinear optical properties of Acid Fuchsin dye in 1-butanol and dye-doped polymer film
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F8129-50G04061833620281
F8129-25G04061833620267
F8129-100G04061833620236
Questions
  1. Quiero hacer una tinción de AFOG en tejido de pez cebra. Dispongo de los productos F8129 y O7252. Ambos productos vienen en polvo, ¿en qué tengo que diluirlos y en qué proporción tengo que mezclarlos?, ¿tenéis un protocolo?, dispongo del procedure HT15.
    1 answer
    1. Unfortunately, there are no available solutions, kits, or instructions for preparing an Acid Fuchsin Orange G (AFOG) stain.
      Please review the publication below that may be helpful:
      Poss KD, Wilson LG, Keating MT: Heart regeneration in zebrafish. Science. 2002, 298: 2188-90. 10.1126/science.1077857.