Przejdź do
F7876
Folic acid
≥97%
Synonim(y):
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
149,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
505,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
824,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.40
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058014
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
200-419-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
100781
149,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
faint orange to dark orange-yellow, faint yellow to dark yellow
mp
>285 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
Application
Folic acid has been used:
  • to induce acute kidney injury in mice
  • as a supplement to cultivate MCF-7 breast cancer cells.
  • to construct folate or TNF-related apoptosis-including ligand (TRAIL)-conjugated nanomicelles
Biochem/physiol Actions
Enzyme cofactor essential for the synthesis, methylation, and repair of DNA. Folic acid supplements may reduce colorectal cancer risk.
Folic acid (FA) and dihydrofolic acid (FAH2) are substrates of dihydrofolate reductase(s) which reduce them to tetrahydrofolate (THF), which in turn supports ‘one carbon′ transfer. Tetrahydrofolates are required for de novo synthesis of purines, thymidylic acid and various amino acids and for post-translational methylation (epigenetics).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1286005F8798F0300000
Folic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286005
Folic acid
Folic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0300000
Folic acid
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥97%
assay
-
assay
97.0-102.0% dry basis
assay
-
form
powder
form
-
form
solid
form
solid
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?