Przejdź do
F8798
Folic acid
97.0-102.0% dry basis, solid, meets USP testing specifications
Synonim(y):
PteGlu, Pteroyl-L-glutamic acid, Vitamin M
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
188,70 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
498,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
10 070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N7O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
441.40
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058014
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-419-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
100781
188,70 zł
Cena katalogowa222,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Folic acid, meets USP testing specifications
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
97.0-102.0% dry basis
form
solid
color
yellow
mp
>285 °C
application(s)
cell analysis
pharmaceutical (small molecule)
functional group
amide, amine, carboxylic acid
SMILES string
NC(N1)=NC(C2=C1N=CC(CNC3=CC=C(C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O)=O)C=C3)=N2)=O
InChI
1S/C19H19N7O6/c20-19-25-15-14(17(30)26-19)23-11(8-22-15)7-21-10-3-1-9(2-4-10)16(29)24-12(18(31)32)5-6-13(27)28/h1-4,8,12,21H,5-7H2,(H,24,29)(H,27,28)(H,31,32)(H3,20,22,25,26,30)/t12-/m0/s1
InChI key
OVBPIULPVIDEAO-LBPRGKRZSA-N
General description
Folic acid, also known as pteroyl-L-glutamic acid, belongs to the vitamin B group. The conformational analysis of folic acid in the solution has been reported based on nuclear magnetic resonance (NMR) and theoretical calculations. The reaction kinetics of the photodecomposition under ultraviolet radiation has been investigated. This product is a high quality pharmacopoeia product that meets the testing specifications of USP (United States Pharmacopoeia). It can be employed in research and pilot studies.
Application
Folic acid has been used in a study to investigate its protective effects against the toxicity caused by valproic acid (VPA) on maternal liver tissue.[1] It has also been used as standard for the quantification of plasma folic acid by reversed-phase HPLC.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1035F03000001286005
Folic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
F0300000
Folic acid
Folic acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286005
Folic acid
assay
97.0-102.0% dry basis
assay
-
assay
-
assay
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
-
form
solid
form
-
form
solid
form
-
application(s)
cell analysis
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
color
yellow
color
-
color
-
color
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Folic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?