Przejdź do
F7252
Fast Green FCF
Dye content ≥85 %, powder
Synonim(y):
Food green 3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C37H34N2O10S3Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
808.85
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
219-091-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5718212
Colour Index Number:
42053
255,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fast Green FCF, Dye content ≥85 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥85%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
SMILES string
[Na+].[Na+].CCN(Cc1cccc(c1)S([O-])(=O)=O)c2ccc(cc2)C(=C3/C=CC(\C=C3)=[N+](\CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)\c5ccc(O)cc5S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C37H36N2O10S3.2Na/c1-3-38(24-26-7-5-9-33(21-26)50(41,42)43)30-15-11-28(12-16-30)37(35-20-19-32(40)23-36(35)52(47,48)49)29-13-17-31(18-14-29)39(4-2)25-27-8-6-10-34(22-27)51(44,45)46;;/h5-23H,3-4,24-25H2,1-2H3,(H3,41,42,43,44,45,46,47,48,49);;/q;2*+1/p-2
InChI key
RZSYLLSAWYUBPE-UHFFFAOYSA-L
General description
Fast Green FCF is one of the triarylmethane dyes, that is biocompatible. This triphenylmethane color additive is mainly used in coloring food, drugs and cosmetics.
Application
Fast Green FCF dye is used for protein staining in IEF, native PAGE and SDS-PAGE. Fast Green staining is linear over a wider range of protein concentrations than Brilliant Blue R. After electrophoresis, fixing the proteins in the gel is recommended for maximum sensitivity. The gel can then be stained for 2 hr with 0.1% Fast Green FCF in either 30% (v/v) ethanol, 10% (v/v) acetic acid or in 7% acetic acid. The gel can be destained with either 30% (v/v) ethanol, 10% (v/v) acetic acid, or 7% acetic acid. The stained gel can be scanned at 625 nm. The detection sensitivity is approx. 30% that with Brilliant Blue R.
Fast Green FCF has been used for in staining of menisci from rabbit and of osteochondral tissues.
Biochem/physiol Actions
Fast Green FCF can be considered as a safe stain to detect tumor. In recent years, this has gained importance as an important drug to treat amyloid-deposit diseases.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F725868724L1886
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
solubility
H2O: 1 mg/mL
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
-
form
powder and chunks
composition
Dye content, ≥85%
composition
dye content, ≥90%
composition
-
composition
Dye content, ≥65%
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
288 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fast Green FCF
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
352.4 °F - closed cup
flash_point_c
178 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F7252-25G04061833619391
F7252-5G04061835556885
F7252-100G04061833619353
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is Fast Green FCF (F7252) in vivo grade? Our lab wants to use it for retroorbital injections but wasn't sure if it was safe to be injected in live animals.
    1 answer
    1. This product has not be tested for in vivo or in vitro use, but has been used successfully in mouse models by other researchers. Please review the PEER REVIEWED PAPERS above for list of publications. Please see the link below to review an example:
      https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5974208/
      Helpful?
  2. Dear Sirs please advise why there is no expiration date in your product F7252 Lot.No. SHBN0187
    1 answer
    1. his product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information, please access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.