Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2020,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2020,00 zł
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
FB-8, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 18 kDa
species reactivity
bovine, human
technique(s)
dot blot: suitable, indirect ELISA: suitable, neutralization: 5 μg/mL using 1 unit recombinant human FGF2 in mouse 3T3 cells, radioimmunoassay: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FGF2(2247)
General description
Immunogen
Application
- w immunoblottingu
- w teście immunoenzymatycznym (ELISA)
- w dot blot
- w teście radioimmunologicznym (RIA)
- w testach biologicznych neutralizacji
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... FGF2(2247) | Gene Information human ... FGF9(2254) | Gene Information human ... FGFR2(2263) | Gene Information - |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| species reactivity bovine, human | species reactivity mouse, human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form ascites fluid |
| clone FB-8, monoclonal | clone FG9-77, monoclonal | clone polyclonal | clone 1B10, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
ppe
Eyeshields, Gloves
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F6162-.2ML | 04061838105318 |