Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
horse
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable, indirect ELISA: 1:10,000
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
horse ... Ftl(100051593)
General description
.
Immunogen
Application
- immunofluorescence
- in western blotting
- in immunohistochemistry
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form purified immunoglobulin |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source mouse |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable, indirect ELISA: 1:10,000 | technique(s) Ouchterlony double diffusion: 1:16 | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, indirect ELISA: suitable, indirect immunofluorescence: suitable, western blot: 1-5 μg/mL |
| form lyophilized powder | form liquid | form - | form buffered aqueous solution |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?