Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 722,00 zł |
Informacje o tej pozycji
722,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
horse
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description whole antiserum | description whole antiserum | description whole antiserum | description whole antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum | antibody form whole antiserum |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable | technique(s) immunoelectrophoresis: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Horse Serum antibody produced in rabbit
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?