Przejdź do
F6020
Fenofibrate
≥99% (TLC), powder, PPARα agonist
Synonim(y):
2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid isopropyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
506,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H21ClO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
256-376-3
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
506,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Fenofibrate, ≥99%, powder
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
off-white
originator
Abbott
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)OC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C20H21ClO4/c1-13(2)24-19(23)20(3,4)25-17-11-7-15(8-12-17)18(22)14-5-9-16(21)10-6-14/h5-13H,1-4H3
InChI key
YMTINGFKWWXKFG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPARA(5465)
Application
Fenofibrate has been used:
  • to study its effect on plasma lipids, liver phenotype and gene expression
  • to study its impact on endothelium-dependent vasodilatation of thoracic aorta[1]
  • to administer to NASH knock-in mice along with a high fat diet (HFD) to study its effect
Biochem/physiol Actions
Fenofibrate increases high density lipoprotein levels by reducing cholesteryl ester transfer protein expression. It is used in treating the condition of increased cholesterol levels in the blood, abnormal lipid levels in the body and also hypertriglyceridaemia. Fenofibrate is a lipid regulating drug and proliferator-activated receptor-α (PPARα) mediates its action. It decreases the plasma levels of fibrinogen and C-reactive protein. By this fenofibrate allows better flow-mediated dilatation and reduces the risk of atherosclerosis. Fenofibrate is also known to reduce uric acid levels.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (PPARs) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR124612694471269618
Fenofibrate United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1269447
Fenofibrate
form
powder
form
-
form
-
form
-
assay
≥99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
originator
Abbott
originator
-
originator
-
originator
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenofibrate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How should F6020 be stored for long term after resuspending in DMSO?
    1 answer
    1. Unfortunately, the solution stability of this product is not determined.
      Helpful?
  2. Can F6020, Fenofibrate be used for cell culture assays?
    1 answer
    1. This product is not tested for tissue culture applications. Refer to the Certificate of Analysis for release specifications.
      Helpful?
  3. Could you provide the solubility information for item F6020, Fenofibrate?
    1 answer
    1. Fenofibrate is soluble in acetone, ether, DMSO (15 mg/ml), DMF (30 mg/ml), ethanol (1 mg/ml), methanol (slightly soluble), benzene, chloroform, DMF:PBS (1:3 pH 7.2) (0.25 mg/ml), ethyl acetate, acetonitrile, and hexane. However, it is insoluble in water.