Przejdź do
F5882
N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Ala-Lys
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H23N3O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.37
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to light yellow
solubility
water: 50 mg/mL, soluble, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccco1)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C16H23N3O5/c1-11(18-14(20)8-7-12-5-4-10-24-12)15(21)19-13(16(22)23)6-2-3-9-17/h4-5,7-8,10-11,13H,2-3,6,9,17H2,1H3,(H,18,20)(H,19,21)(H,22,23)/b8-7+/t11-,13-/m0/s1
InChI key
BZUABSYGNBFITP-DDOQPMFUSA-N
General description
Substrate for human plasma carboxypeptidase N.
Application
N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Ala-Lys has been used as a substrate in the carboxypeptidase B assay.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L2270G3769H6750
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.5% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
solubility
water: 50 mg/mL, soluble, clear to slightly hazy
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
color
white to light yellow
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F5882-50MG04061832923949