Przejdź do
G3769
Glutaryl-Ala-Ala-Phe-4-methoxy-β-naphthylamide
protease substrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
342,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
943,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H36N4O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
576.64
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1cc(NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(C)NC(=O)C(C)NC(=O)CCCC(O)=O)cc3ccccc13
InChI
1S/C31H36N4O7/c1-19(32-27(36)14-9-15-28(37)38)29(39)33-20(2)30(40)35-25(16-21-10-5-4-6-11-21)31(41)34-23-17-22-12-7-8-13-24(22)26(18-23)42-3/h4-8,10-13,17-20,25H,9,14-16H2,1-3H3,(H,32,36)(H,33,39)(H,34,41)(H,35,40)(H,37,38)
InChI key
QFJWKXYGBSQMDX-UHFFFAOYSA-N
General description
Substrate for a spectrofluorometric assay of neutral endopeptidase 24.11 (enkephalinase). It is also hydrolyzed by chymotrypsin and E. coli protease La.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G9137G0141L2270
description
protease substrate
description
dipeptidylpeptidase IV substrate
description
-
description
dipeptidylpeptidase II substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥97.5% (TLC)
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
1 N HCl: ethanol, 1:1: 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)