Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2260,00 zł |
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2260,00 zł
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
FL-D6, monoclonal
contains
15 mM sodium azide
technique(s)
indirect ELISA: 1:2,500 using FITC-conjugate, indirect immunofluorescence: suitable
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| clone FL-D6, monoclonal | clone FL-D6, monoclonal | clone FL-D6, monoclonal | clone FL-D6, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate alkaline phosphatase conjugate | conjugate - | conjugate biotin conjugate |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) indirect ELISA: 1:2,500 using FITC-conjugate, indirect immunofluorescence: suitable | technique(s) dot blot: 1:80,000 using human IgG/FITC monoclonal anti-human IgG, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:20 using FITC conjugate, indirect ELISA: 1:30,000 | technique(s) immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using ExtrAvidin-FITC, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/ml ExtrAvidin-FITC | technique(s) immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using human tonsil |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?