Przejdź do
SAB4200738
Przeciwciało anty-FITC, mysie monoklonalne
clone FL-D6, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Izotiocyjanian antyfluoresceiny
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
1708,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
FL-D6, monoclonal
Technique(s):
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using ExtrAvidin-FITC, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/ml ExtrAvidin-FITC
Application:
ELISA (i), IHC
Citations:
2
1708,50 zł
Cena katalogowa2010,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
FL-D6, monoclonal
form
buffered aqueous solution
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
immunoblotting: 1.25-2.5 μg/mL using ExtrAvidin-FITC, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: 0.15-0.3 μg/mL using 5 μg/ml ExtrAvidin-FITC
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało anty-FITC, mysie monoklonalne (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy FL-D6 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych koniugatem FITC (izotiocyjanian fluoresceiny)-BSA. To przeciwciało specyficznie rozpoznaje zarówno wolny, jak i sprzężony FITC.
FITC (izotiocyjanian fluoresceiny) jest barwnikiem fluorochromowym, który pochłania światło ultrafioletowe lub niebieskie (o szczytowej długości fali około 495 nm), powodując wzbudzenie cząsteczek i emisję widzialnego żółto-zielonego światła (o szczytowej długości fali około 519 nm).
Immunogen
FITC-BSA conjugate
Application
Przeciwciało anty-FITC, mysie monoklonalne może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • immunohistochemii
Biochem/physiol Actions
FITC (izotiocyjanian fluoresceiny) jest powszechnie stosowanym markerem białkowym, w tym przeciwciałami w technikach immunofluorescencyjnych. Przeciwciała przeciwko FITC są wykorzystywane do identyfikacji białek znakowanych FITC oraz jako modele do badania mechanizmu odpowiedzi przeciwciał na dobrze zdefiniowany hapten.
Monoklonalne przeciwciało anty-FITC specyficznie rozpoznaje zarówno wolny, jak i sprzężony FITC. Przeciwciało nie reaguje ze związanym lub wolnym TRITC (izotiocyjanianem tetrametylorodaminy).
Physical form
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Preparation Note
Przechowywać w temperaturze -20°C. W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, roztwór należy oczyścić przez odwirowanie. Wyrzucić próbki rozcieńczenia roboczego, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F5636F4024F0397
description
clone FL-D6, purified from hybridoma cell culture
description
clone FL-D6, ascites fluid
description
clone BN-34, purified from hybridoma cell culture
description
clone PCK-26, purified from hybridoma cell culture
clone
FL-D6, monoclonal
clone
FL-D6, monoclonal
clone
BN-34, monoclonal
clone
PCK-26, monoclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
ascites fluid
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)