Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 482,00 zł 409,70 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1840,00 zł 1564,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9ClF3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
279.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
409,70 zł
Cena katalogowa482,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(=O)CC(=O)Nc1ccc(Cl)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C11H9ClF3NO2/c1-6(17)4-10(18)16-7-2-3-9(12)8(5-7)11(13,14)15/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,16,18)
InChI key
GNYIJZMBLZXJEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Fasentin is a novel inhibitor of glucose uptake, GluT1 inhibitor. Fasentin is a novel inhibitor of glucose uptake that sensitizes cells to FAS-induced cell death. Fasentin selectively sensitized to death ligands, but did not decrease FLIP expression. It alters expression of genes associated with nutrient and glucose deprivation. Fasentin interacted with a unique site in the intracellular channel of the glucose transport protein GLUT1.
Fastentin is a novel inhibitor of glucose uptake, GluT1 inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 25 mg/mL, clear |
| color white to off-white | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fasentin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?