Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2050,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2050,00 zł
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis)
form
lyophilized powder
potency
0.1-15.0 ng/mL
mol wt
27 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF5(2250)
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| assay ≥97% (SDS-PAGE and N-terminal analysis) | assay ≥97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (SDS-PAGE) | assay - |
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source bovine pituitary glands |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Czynniki wzrostu fibroblastów w hodowli komórkowej i różne czynniki wzrostu na potrzeby badań
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F4537-50UG | 04061833617793 |