Przejdź do
F4259
2-Furaldehyde
Synonim(y):
Furfural
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
EC Number:
202-627-7
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)