Przejdź do
185914
Furfural
99%, liquid
Synonim(y):
2-Furaldehyde, Furan-2-carboxaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
124,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
189,00 zł
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
242,00 zł
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
446,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
779,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
96.08
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39150703
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
202-627-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
105755
Assay:
99%
Form:
liquid
124,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Furfural, 99%
vapor density
3.31 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
13.5 mmHg ( 55 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
599 °F
expl. lim.
19.3 %
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
bp
162 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)c1ccco1
InChI
1S/C5H4O2/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChI key
HYBBIBNJHNGZAN-UHFFFAOYSA-N
General description
Furfural is a heterocyclic aldehyde. It can be produced from agricultural raw materials containing pentosans and lignocellulosic feedstock.[1] It is also obtained from xylose, via dehydration. Furan has various interesting properties, such as it thermosets easily, has physical strength and exhibits resistance to corrosion. It is a raw material for the production of various furan-based chemicals and solvents such as:
  • methylfuran
  • furfuryl alcohol
  • tetrahydrofurfuryl alcohol
  • tetrahydrofuran
  • methyltetrahydrofuran
  • dihydropyran
  • furoic acid
Application
Furfural has been employed as a standard for the HPLC quantification of furfural in the autohydrolysate liquor obtained from microwave-irradiated maize bran. It may be used in the preparation of γ-valerolactone (GVL)[2] and biofuel 2-methylfuran (51% yield).
Furfural undergoes hydrogenation in the vapor-phase over copper-containing catalysts to form furfuryl alcohol as the predominant product. It may also be used to prepare gel precursors for phenol-furfural aerogels.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W24892404623PHR3290
Furfural analytical standard
Supelco
04623
Furfural
assay
99%
assay
≥98%
assay
≥98.5% (GC)
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
Quality Level
300
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.522-1.528, n20/D 1.525 (lit.)
refractive index
n20/D 1.525 (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
mp
−36 °C (lit.)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Furfural
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
136.4 °F - closed cup
flash_point_c
58 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Is it the purity shown in the specification sheet 98,5% w/w , w/v or v/v?
    1 answer
    1. This product reports the purity as analyzed by gas chromatography, taking into account peak area. This type of purity determination does not involve the measurement of weight or volume and thus cannot be expressed as a ratio of weight to weight, weight to volume, or volume to volume.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?