F3418
Monoclonal Anti-Cytokeratin, pan−FITC antibody produced in mouse
clone C-11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Monoclonal Anti-Pan Cytokeratin
Wybierz wielkość
1920,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1920,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
FITC conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
C-11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
bovine, mouse, frog, human, kangaroo rat, rat
warunki przechowywania
protect from light
metody
direct immunofluorescence: 1:50 using PtK2 cells
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50 using human placenta
western blot: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Krt1(100301161)
human ... KRT1(3848) , KRT13(3858) , KRT13(3858) , KRT18(3875) , KRT18(3875) , KRT4(3851) , KRT4(3851) , KRT5(3852) , KRT5(3852) , KRT6A(3868) , KRT6A(3868) , KRT6B(3854) , KRT6B(3854) , KRT8(3856) , KRT8(3856)
mouse ... Krt1(16678) , Krt10(16661) , Krt10(16661) , Krt13(16663) , Krt13(16663) , Krt18(16668) , Krt18(16668) , Krt4(16682) , Krt4(16682) , Krt5(110308) , Krt5(110308) , Krt6a(16687) , Krt6a(16687) , Krt6b(16688) , Krt6b(16688) , Krt8(16691) , Krt8(16691)
rat ... Krt1(300250) , Krt1-18(706059) , Krt1-18(706059) , Krt10(450225) , Krt10(450225) , Krt2-5(369017) , Krt2-5(369017) , Krt2-8(25626) , Krt2-8(25626)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunofluorescencja (1 artykuł)
Immunohistochemia (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)