Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 612,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.22
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
612,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
N-Formyl-L-methionine, ≥90% (TLC)
Quality Level
assay
≥90% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CSCC[C@H](NC=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO3S/c1-11-3-2-5(6(9)10)7-4-8/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t5-/m0/s1
InChI key
PYUSHNKNPOHWEZ-YFKPBYRVSA-N
Application
N-Formyl-L-methionine (fMet) is used to identify, differentiate and characterize amino acid N-deformylase(s), N-carbamoylase(s) and N-aminoacylase(s).
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥90% (TLC) | assay 98% | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
| color white | color - | color - | color white to off-white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Rouven Bingel-Erlenmeyer et al.
Nature, 452(7183), 108-111 (2008-02-22)
Messenger-RNA-directed protein synthesis is accomplished by the ribosome. In eubacteria, this complex process is initiated by a specialized transfer RNA charged with formylmethionine (tRNA(fMet)). The amino-terminal formylated methionine of all bacterial nascent polypeptides blocks the reactive amino group to prevent
T Martin Schmeing et al.
Nature structural biology, 9(3), 225-230 (2002-02-06)
The large ribosomal subunit catalyzes peptide bond formation during protein synthesis. Its peptidyl transferase activity has often been studied using a 'fragment assay' that depends on high concentrations of methanol or ethanol. Here we describe a version of this assay
Tetsuo Ohmachi et al.
Applied microbiology and biotechnology, 65(6), 686-693 (2004-08-10)
N-carbamoyl-L-cysteine amidohydrolase (NCC amidohydrolase) was purified and characterized from the crude extract of Escherichia coli in which the gene for NCC amidohydrolase of Pseudomonas sp. strain ON-4a was expressed. The enzyme was purified 58-fold to homogeneity with a yield of
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| F3377-10MG | 04061832416281 |
| F3377-1G | 04061826059302 |
| F3377-250MG | 04061833613696 |