Przejdź do
1.05707
L-metionina
for biochemistry
Synonim(y):
Met
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2310,00 zł
10 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.2
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
200-562-9
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
32160406
2310,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
solid
potency
36000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
280-282 °C
solubility
48 g/L
density
1.34 g/cm3
bulk density
550 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCC(N)C(=O)[O-])C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-UHFFFAOYSA-N
General description
dla biochemii
Application
L-metionina dla biochemii. CAS 63-68-3, pH 5-7 (10 g/l, H₂O, 20 °C).
Analysis Note
Oznaczenie (miareczkowanie kwasem nadchlorowym, obliczone na wysuszonej substancji)≥ 99.0 %Tożsamość (spektrum IR)przechodzi testWyglądbiały lub prawie biały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształyWygląd roztworu (0,5 mol/l, kwas solny 1 mol/l)klarowny i bezbarwnySpec. skręcalność (α 20/D, 50 g/l, kwas chlorowodorowy 1 mol/l, kal. na wysuszonej substancji)+22,5 do +23,5Absorpcja UV (260 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas chlorowodorowy 1 mol/l)≤ 0.50Absorpcja UV (280 nm, 0,5 mol/l, 1 cm, kwas solny 1 mol/l)≤ 0.20Chlorek (Cl)≤ 0.02 %Siarczan (SO₄)≤ 0.01 %Metale ciężkie (jak Pb)≤ 0.001 %As (arsen)≤ 0.0005 %Ca (wapń)≤ 0.001 %Co (Kobalt)≤ 0.0005 %Fe (Żelazo)≤ 0.0005 %K (Potas)≤ 0.0005 %Mg (Magnez)≤ 0.0005 %Na (sód)≤ 0.005 %NH₄ (amon)≤ 0.01 %Zn (cynk)≤ 0.0005 %Obce aminokwasy≤ 0.3 %Inne substancje ninhydrynowe dodatnie≤ 0.1 %Strata podczas suszenia (105 °C; 3 h)≤ 0.3 %
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)