Przejdź do
F3013
Ferredoxin from Spinacia oleracea (spinach)
lyophilized powder, Ferredoxin ≥15 wt. %
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
987,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3360,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
spinach (Spinacia oleracea)
987,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
spinach (Spinacia oleracea)
Quality Level
form
lyophilized powder
composition
Ferredoxin, ≥15 wt. %
solubility
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
Gene Information
spinach ... SOVF(137530)
General description
Ferredoxin I (Fd I) from Spinacia oleracea comprises 97 amino acid and is an iron sulfur cluster (2Fe-2S). It is synthesized in the chloroplast. The structure of Fd I has conserved active site.
Application
Ferredoxin from Spinacia oleracea (spinach) has been used:
  • as a substrate for spinach ferredoxin reductase,
  • for reconstitution with chlorophyll-A for scanning electron microscope (SEM) dispersive X-ray analyzer (EDX) integrated analysis,
  • as a reductant in adenylylsulfate (APS) reductase activity of P. aeruginosa
Biochem/physiol Actions
Ferredoxins are iron-containing proteins that serve as electron-transfer catalysts in photosynthesis and nitrogen fixation.
Ferredoxin is important in the electron transfer cascade required for this nitrogen assimilation. It has been used in studies of assimilation of inorganic nitrogen from nitrite or nitrate in the absence of ammonium.
Packaging
Package sizes are based on ferredoxin content.
Physical form
Contains Tris buffer
Preparation Note
Partially purified by the method of Tagawa and Arnon, Nature, 195, 537 (1962).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F5875F0628P9752
biological source
spinach (Spinacia oleracea)
biological source
spinach (Spinacia oleracea)
biological source
-
biological source
spinach
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
Gene Information
spinach ... SOVF(137530)
Gene Information
spinach ... SOVF(137530)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 2 mg/mL, clear, faintly brown
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).
Structure of the Mutant E92K of [2Fe-2S] Ferredoxin I from Spinacia oleracea at 1.7 AA Resolution
Binda C, et al
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 54(6), 1353-1358 (1998)
Growth-promoting effect on iron-sulfur proteins on axenic cultures of Entamoeba dispar
Khalifa SAM, et al.
Parasite (Paris, France), 13(1), 51-58 (2006)
Identification of a new class of 5?-adenylylsulfate (APS) reductases from sulfate-assimilating bacteria
Bick JA, et al.
Journal of Bacteriology, 182(1), 135-142 (2000)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F3013-10MG04061833270974
F3013-1MG04061833613481
F3013-5MG04061833270981
Questions
  1. I would like to know what the iron content of the extract is? If this information is available I would also like to know the methode of analysis.
    1 answer
    1. Iron content is not a specification.