Przejdź do
F0628
Ferredoxin-NADP+ Reductase from Spinacia oleracea (spinach)
lyophilized powder, ≥15 units/mg solid, secondary activity: ≥10 units/mg solid NADPH diaphorase
Synonim(y):
Ferridoxin-NADP+ oxidoreductase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 unit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
581,00 zł
5 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
MDL number:
Specific activity:
≥15 units/mg solid
581,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥15 units/mg solid
foreign activity
NADH diaphorase activity ≤10 units/mg solid
storage temp.
−20°C
General description
Ferredoxin-NADP+ Reductase is a ferredoxin-soluble partner with a molar ratio to PSI of 0.9 and 3.
Application
Ferredoxin-NADP+ Reductase was used in in vitro ferredoxin-dependent desaturation of fatty acids in cyanobacterial thylakoid membranes.[1] It was also used to regulate glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase.[2]
Ferredoxin-NADP+ Reductase from Spinacia oleracea (spinach) has been used to test the effect of potential protein partners on the activity of the glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH)−CP12 preparation. It has also been used in standard assay conditions for phycocyanobilin:ferredoxin oxidoreductase (PcyA) enzyme assay.
Biochem/physiol Actions
Ferredoxin-NADP+ reductase catalyzes the reversible conversion of reduced ferredoxin to oxidized ferredoxin during photosynthesis.[3] Ferredoxin-NADP(H) reductase constitutes a family of hydrophilic FAD-containing monomeric enzymes that deliver NADPH or low potential one-electron donors to redox-based metabolisms in plastids, mitochondria, and bacteria.[4]
Ferredoxin-NADP+ reductase catalyzes the reversible conversion of reduced ferredoxin to oxidized ferredoxin during photosynthesis[3]. Ferredoxin-NADP(H) reductase constitutes a family of hydrophilic FAD-containing monomeric enzymes that deliver NADPH or low potential one-electron donors to redox-based metabolisms in plastids, mitochondria, and bacteria.
Other Notes
One unit will reduce 1.0 millimole of cytochrome C per min at pH 7.5 at 25 °C in the presence of spinach ferredoxin and NADP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F3013P9752F5875
specific activity
≥15 units/mg solid
specific activity
-
specific activity
≥40 units/mg protein (biuret)
specific activity
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
partially purified powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
foreign activity
NADH diaphorase activity ≤10 units/mg solid
foreign activity
-
foreign activity
-
foreign activity
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
Enzymatic Assay of Ferredoxin NADP Reductase - To standardize a procedure for the enzymatic assay of Ferredoxin NADP Reductase (EC.1.18.12).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F0628-5UN04061832729435
F0628-1UN04061833611319
F0628-10UN04061832729411
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Hi, how can I prepare a stock solution with the 1 U vial? It's not very clear for me in the specification sheet. I need a 1 uM final concentration of reductase for my assay, how do I prepare a stock solution of it?
    1 answer
    1. The molecular weight of this enzyme has not been analyzed. The enzymatic assay states a solubility of 1 mg/ ml in water.
      Immediately prior to pipetting into cuvette, prepare a solution at 1 mg / mL in cold purified water. Place on ice.
      This solution is stable for a maximum of thirty minutes.
      Helpful?
  2. Hi there, could you please provide the specific methodology to extract this lyophilized powder from the vial? I didn't know how to extract this ferredoxin-NADP+ reductase from the vial
    1 answer
    1. The vials contain less than 1mg solid so reconstituting the whole vial is recommended.