Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2470,00 zł
General description
Biochem/physiol Actions
Physical form
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay >90% (SDS-PAGE) | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) | assay >97% (SDS-PAGE) | assay ≥95% (HPLC), ≥95% (SDS-PAGE) |
| recombinant expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged) | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in baculovirus infected Sf21 cells | recombinant expressed in CHO cells |
| form buffered aqueous solution | form lyophilized | form lyophilized powder | form lyophilized |
| mol wt >18.8 kDa | mol wt 17.6 kDa | mol wt 55 kDa (glycosylated form) | mol wt 17.9 kDa |
| Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information human ... FAS(355) | Gene Information mouse ... Fas(14102) | Gene Information human ... FASLG(356) |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
9002-93-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?