Kluczowe dokumenty
SRP3037
Sigma-Aldrich
FAS Receptor human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Apo I, CD95, Fas Antigen, TNFRSF6, soluble Fas receptor (sFasR)
Wybierz wielkość
20 μG
1390,00 zł
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
1390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
1390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
10-15 μg/mL
masa cząsteczkowa
17.6 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... FAS(355)
Opis ogólny
Gen FAS (apoptosis-mediating surface antigen) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q24.1. Kodowane białko jest receptorem powierzchniowym komórki. FAS jest receptorem błonowym typu I. Należy do rodziny receptorów powierzchniowych czynnika martwicy nowotworów.[1][2]
Działania biochem./fizjol.
FAS (apoptosis-mediating surface antigen) jest głównie odpowiedzialny za sygnalizację apoptozy. Wchodzi on w interakcje z ligandem Fas (FasL), aby zainicjować zdarzenia sygnalizacyjne prowadzące do śmierci komórki. Zaburzenia w ekspresji Fas są związane z rozwojem raka. Mutacja w tym genie może być związana z chorobą wieńcową.[1][2] FAS odgrywa znaczącą rolę w retinopatii cukrzycowej u pacjentów z cukrzycą. Wynika to z apoptozy związanej z AGE (zaawansowanym produktem końcowym glikacji) za pośrednictwem Fas/FasL. FAS może być również zaangażowany w patogenezę obrzęku płuc u pacjentów z malarią zakażonych Plasmodium falciparum poprzez regulację śmierci komórek w płucach.[3][4]
Sekwencja
MRLSSKSVNA QVTDINSKGL ELRKTVTTVE TQNLEGLHHD GQFCHKPCPP GERKARDCTV NGDEPDCVPC QEGKEYTDKA HFSSKCRR LCDEGHGLEV EINCTRTQNT KCRCKPNFFC NSTVCEHCDP CTKCEHGIIK ECTLTSNTKC KEEGSRS
Postać fizyczna
Lyophilized with no additives.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantitative assessment of the association between Fas/FasL gene polymorphism and susceptibility to esophageal carcinoma in a north Chinese population.
Zhang M
Cancer Medicine (2016)
Polymorphisms of extrinsic death receptor apoptotic genes (FAS -670 G>A, FASL -844 T>C) in coronary artery disease.
Apoptosis (2016)
Advanced glycation end-product (AGE) induces apoptosis in human retinal ARPE-19 cells via promoting mitochondrial dysfunction and activating the Fas-FasL signaling.
Wang P
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry (2016)
Enhanced expression of Fas and FasL modulates apoptosis in the lungs of severe P. falciparum malaria patients with pulmonary edema.
Punsawad C
International Journal of Clinical and Experimental Pathology (2015)
Apoptosis by death factor.
S Nagata
Cell, 88(3), 355-365 (1997-02-07)