Przejdź do
F0429
Flunixin meglumine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-[[2-Methyl-3-(trifluoromethyl)phenyl]amino]-3-pyridinecarboxylic acid meglumine salt, Banamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
642,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11F3N2O2·C7H17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
491.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
255-836-0
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
642,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
136.6-137.4 °C
solubility
H2O: freely soluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.Cc1c(Nc2ncccc2C(O)=O)cccc1C(F)(F)F
InChI
1S/C14H11F3N2O2.C7H17NO5/c1-8-10(14(15,16)17)5-2-6-11(8)19-12-9(13(20)21)4-3-7-18-12;1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h2-7H,1H3,(H,18,19)(H,20,21);4-13H,2-3H2,1H3/t;4-,5+,6+,7+/m.0/s1
InChI key
MGCCHNLNRBULBU-WZTVWXICSA-N
Application
Flunixin meglumine has been used as a nonsteroidal anti-inflammatory drug standard in electrospray ionization mass spectrometry (LC-ESI/MS).
Flunixin meglumine (IC50 = 1 nM) can be used as a drug for animals for the management of intestinal ischaemia, colic, and endotoxemia in horses.
Biochem/physiol Actions
Flunixin meglumine is a nonsteroidal anti-inflammatory drug, which blocks prostaglandin synthesis.
COX1, COX2 and PLA2 inhibitor non-narcotic analgesic, anti-pyretic, anti-inflammatory.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F5557A7106SML0530
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
H2O: freely soluble
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flunixin meglumine
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
F0429-100MG04061833611197
F0429-500MG04061832785424