Przejdź do
F0257
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
Synonim(y):
Anti-Mouse Fitc, Anti-Mouse Fitc - Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in goat
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
648,00 zł
0.5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
746,00 zł
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
5 x 2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3850,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF (d)
Citations:
197
648,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG antibody subtype is the most abundant serum immunoglobulins of the immune system. It is secreted by B cells and is found in blood and extracellular fluids and provides protection from infections caused by bacteria, fungi and viruses. Maternal IgG is transferred to foetus through the placenta that is vital for immune defense of the neonate against infections. Mouse IgGs has four distinct isotypes, namely, IgG1, IgG2a, IgG2b, and IgG3.
Immunogen
Purified mouse IgG
Application
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody has been used in:
  • immunohistochemistry (1:200) (1:500)[1]
  • immunofluorescence (1:100)(1:500)(1:200)[2]
  • immunocytochemistry(1:1000)[3]
Physical form
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
F6257F2012F4018
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
goat
biological source
sheep
biological source
goat
biological source
goat
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:64 (minimum)
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, indirect immunofluorescence: 1:64
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review