Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 348,00 zł 295,80 zł |
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł 1164,50 zł |
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
295,80 zł
Cena katalogowa348,00 złZaoszczędź 15%biological source
sheep
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:32
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Anti-Mouse IgG (whole molecule)-FITC antibody is specific for all mouse IgG subclasses. Affinity isolated antigen specific antibody is obtained from sheep anti-mouse IgG antiserum by immunospecific purification. The antibody preparation is then conjugated to Sigma Fluorescein Isothiocyanate (FITC), Isomer I.
Immunogen
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form IgG fraction of antiserum |
| biological source sheep | biological source goat | biological source goat | biological source rabbit |
| conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate | conjugate FITC conjugate |
| technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:32 | technique(s) direct immunofluorescence: 1:64 (minimum) | technique(s) direct immunofluorescence: 1:100, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Mouse IgG (whole molecule)–FITC antibody produced in sheep
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?