Przejdź do
EP5409701002
Pokrywa do rotora Eppendorf(R) FA-45-12-17
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5427 R
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5409701002 (Global)
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409701002 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5427 R
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EP5409703005EP5409707000EP5409709003
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409701002 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409703005 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409707000 (Global)
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5409709003 (Global)
compatibility
for use with 5427 R
compatibility
for use with 5427 R
compatibility
for use with 5427 R
compatibility
for use with 5427 R
feature
aerosol-tight
feature
aerosol-tight
feature
aerosol-tight
feature
non aerosol tight
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
material
aluminum
material
aluminum
material
aluminum
material
polypropylene
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EP5409701002-1EA04061835084685