Kluczowe dokumenty
EP5409703005
Lid for Eppendorf(R) FA-45-24-11 Rotor
aerosol-tight, for 5427R, aluminum
Wybierz wielkość
1 EA
1130,00 zł
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103913
NACRES:
NB.82
1130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
aluminum
Właściwości
aerosol-tight
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5409703005 (Global)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with 5427 R
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)