Przejdź do
EMU202201
MISSION® esiRNA
targeting mouse Phb
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CTCATTTCCTCATCCCTTGGGTACAGAAACCAATTATCTTTGACTGCCGCTCTCGACCACGGAACGTACCAGTCATCACTGGTAGCAAAGACTTGCAGAACGTCAATATCACACTGCGAATCCTCTTCCGGCCGGTGGCCAGCCAGCTTCCTCGTATCTACACCAGCATTGGCGAGGACTATGATGAGCGGGTCCTGCCTTCTATCACCACAGAGATCCTCAAGTCGGTGGTGGCTCGATTCGATGCTGGAGAATTGATTACCCAGCGAGAGCTGGTCTCCAGGCAGGTGAGCGATGACCTCACAGAGCGAGCGGCAACATTTGGGCTTATCCTGGA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU059581EMU000391EMU006891
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000038845
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000018293
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000006412
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000005397
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Gene Information
mouse ... PHB(18673), Phb(18673)
Gene Information
mouse ... PFN1(18643), Pfn1(18643)
Gene Information
mouse ... PFDN2(18637), Pfdn2(18637)
Gene Information
mouse ... NID1(18073), Nid1(18073)
esiRNA cDNA target sequence
CTCATTTCCTCATCCCTTGGGTACAGAAACCAATTATCTTTGACTGCCGCTCTCGACCACGGAACGTACCAGTCATCACTGGTAGCAAAGACTTGCAGAACGTCAATATCACACTGCGAATCCTCTTCCGGCCGGTGGCCAGCCAGCTTCCTCGTATCTACACCAGCATTGGCGAGGACTATGATGAGCGGGTCCTGCCTTCTATCACCACAGAGATCCTCAAGTCGGTGGTGGCTCGATTCGATGCTGGAGAATTGATTACCCAGCGAGAGCTGGTCTCCAGGCAGGTGAGCGATGACCTCACAGAGCGAGCGGCAACATTTGGGCTTATCCTGGA
esiRNA cDNA target sequence
GAGGTTGGTGTCCTGGTAGGCAAAGACCGGTCAAGTTTTTTCGTCAATGGGCTGACACTTGGGGGCCAGAAATGTTCTGTGATCCGGGACTCACTGCTGCAAGACGGGGAATTTACAATGGATCTTCGTACCAAGAGCACCGGAGGAGCCCCCACCTTCAATGTCACTGTCACCATGACTGCCAAGACGCTAGTCCTGCTGATGGGCAAAGAAGGTGTCCACGGTGGTTTGATCAACAAGAAATGTTATGAAATGGCCTCTCACCTGCGGCGTTCCCAGTACTGACCTCATCTGTCCCTTCCCCCCACCGTTCCCTTTGGCTTTTGCACCCCCTTCTTTCCATACACACACATACCATTATTTTTTGGGCCATTACCCCATTTCCCTTATTGCTGCCAAA
esiRNA cDNA target sequence
GAAGATGGCGGACAGCAGCGGTCGTGTGGGCAAGAGCGGCGGGAGCGGCGCGGGGAAGGGGGCGGTGTCGGCGGAACAGGTAATTGCTGGCTTTAATCGCCTTCGGCAGGAACAGAGGGGCTTGGCTTCCAAAGCAGCTGAGCTGGAGATGGAATTGAATGAGCACAGCCTGGTGATCGATACACTGAAGGAAGTGGATGAGACCCGCAAGTGCTACCGCATGGTTGGAGGTGTGCTGGTGGAGCGGACTGTCAAAGAAGTGCTGCCTGCCTTGGAGGGCAACAAGGAGCAGATACAGAAGATCATTGAGACACTGTCACAGCAGCTTCAGGCAAAGGGCAAAGAACTGAACGAATTCCGGGAAAAGCACAACATTCGTCTCATGGGGGAAGATGAGAAG
esiRNA cDNA target sequence
ATGGATACCTTCCACCCACACAAGCAGACCCGGCTATATGGCATCACCATCGCCCTGTCCCAGTGTCCCCAAGGCCACAATTACTGCTCAGTGAATAATGGTGGATGTACCCACCTCTGCTTGCCCACTCCAGGGAGCAGGACCTGCCGATGTCCTGACAACACCCTGGGAGTTGACTGCATTGAACGGAAATGATGTCAAGAATTCCTTGTTCCCTCTCCAAGTATTTCATAGTAACACTCTACTTGAAGTGACTTGATCCAGACTGAAAAGTGTCCTGCAGTGGAATGACCACCAGGCCCAGATCTAGCCTAGCCTGAGCTCTCACAACCTCTCCTTAACCTTCCCTAGAACAATTACCTTTAGCTCAGTAATGGGAAAATCTCTACCCTAACATGAGGGCAGGACACA
NCBI accession no.
NM_008831
NCBI accession no.
NM_011072
NCBI accession no.
NM_011070
NCBI accession no.
NM_010917
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Satomi Miwa et al.
Nature communications, 5, 3837-3837 (2014-05-13)
Mitochondrial function is an important determinant of the ageing process; however, the mitochondrial properties that enable longevity are not well understood. Here we show that optimal assembly of mitochondrial complex I predicts longevity in mice. Using an unbiased high-coverage high-confidence
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU202201-50UG04061828721634
EMU202201-20UG04061828773862