Przejdź do
EMU037101
MISSION® esiRNA
targeting mouse Galnt14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Level
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CATCTCACCTCTGCCTGGATACAGACATGTTTGGTGACAGCACCGAGGATGGCAAGGAGGTCGTTGTCAACCCTTGTGAGTCGTCGCTCATGAGCCAGCACTGGGACATTGTGAGCTCATGAGGACCCTGAGTGCATTCAACTGTGGACCAGGAATGATGCTTCCCTGGACCAAACCAAACTGGAACCCAGGTTGTGAACAGCTCATGACTGCACCCGATGTCCTCGACTGGAGGTAGAGCAAAGGCTCCCAGGACAGGAGCAACAGTCTCAGGGAAGATGGAGGAAAAGGTCACAAACCAGCAGGGCTCAGTGACACCCTCATGTGTGCAATATTATGAAGGTCCAGTCCTGGCCAGGTTTTCTGATTGGGACCTGGAGATGGAGATCCGATGGGAAGTGTTTGTTGTACCCTTTCTTACAAAACAAGACACCTTATGGAGGCTTGTCTTGAAAGCTGTCCTTGTCACTGTGCCAGGACGACATGGAGAGATGC
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU087851EMU058511EMU052211
esiRNA cDNA target sequence
CATCTCACCTCTGCCTGGATACAGACATGTTTGGTGACAGCACCGAGGATGGCAAGGAGGTCGTTGTCAACCCTTGTGAGTCGTCGCTCATGAGCCAGCACTGGGACATTGTGAGCTCATGAGGACCCTGAGTGCATTCAACTGTGGACCAGGAATGATGCTTCCCTGGACCAAACCAAACTGGAACCCAGGTTGTGAACAGCTCATGACTGCACCCGATGTCCTCGACTGGAGGTAGAGCAAAGGCTCCCAGGACAGGAGCAACAGTCTCAGGGAAGATGGAGGAAAAGGTCACAAACCAGCAGGGCTCAGTGACACCCTCATGTGTGCAATATTATGAAGGTCCAGTCCTGGCCAGGTTTTCTGATTGGGACCTGGAGATGGAGATCCGATGGGAAGTGTTTGTTGTACCCTTTCTTACAAAACAAGACACCTTATGGAGGCTTGTCTTGAAAGCTGTCCTTGTCACTGTGCCAGGACGACATGGAGAGATGC
esiRNA cDNA target sequence
TGCATCTTGCTTTTGTCCTGGAGATCACCTCTGTGGCTTGGATATATCTCAGGAACACCCGTCTTCAGTCTCCGTATTGATTAGTAATCAAGCATGAGGAGATTTGTCTACTGCAAGGTGGTTCTGGCCACTTCTCTGATGTGGGTGCTTGTTGATGTCTTCTTACTCCTGTACTTCAGCGAGTGTAACAAGTGTGATGACAAGAAGGAGAGATCCCTGCTGCCTGCGCTGAGGGCTGTTATTTCAAGAAACCAAGAAGGTCCAGGAGAAATGGGAAAGGCTGTGCTTATTCCAAAAGATGACCAAGAGAAAATGAAAGAGTTGTTTAAAATCAATCAGTTTAACCTCATGGCCAGTGACTTGATCGCACTTAACCGAAGTCTGCCGGATGTGAGATTAGAAGGATGCAAGACTAAAGTCTACCCTGATGAACTTCCAAACACAAGTGTAGTCATTGTGTTCCATAATGAAGCTTGGAGCACTCTACTTAGAACTGTCTATAGTGTCATAAATCGCTCCCCACACT
esiRNA cDNA target sequence
AACCAGCTGTGGAAATACCGCAAGGACAAGACGCTGTACCACCCTGTGAGCGGCAGCTGCATGGACTGCAGCGAGAGTGACCACAGGGTCTTCATGAACACCTGCAATCCCTCCTCCCTCACCCAGCAGTGGCTCTTTGAACACACCAACTCGACGGTCTTAGAGAATTTCAACAAGAACTGAGTCCTTAGACCTTGACAAACCCCTCAGGTTCCTGTGGAGCTCATAAACCTTCCTCCTGTGGGAGAAGAGGCATCGGTGGGCACCAAGGTGCTGGGTTCTTGAAGGACTGACATGGTGGGGCCACGGGGAGAACAGACCATACCAATGGCTCTCCAAGAAGGCGGAGCCTGCTCACATCATAGCAGAGCTCACCAGCCTGTCAGCATGTTCCCTAAGTGTTAGGAATCGCCTGGGCAGCCTTGAGCCATGAGGTTGCCCTTGCAGACAGGACAGTGCCCTAGAAAGGAAGGTGGTATCGGCCTTGGGACAGCTTAAACCTGTGTGCCAGCTGCTGGCAAGGAAGTCTGCCTGTTCTTGAGGGAACTGC
esiRNA cDNA target sequence
CCAGGGTCATCCAGTCTGTTAGCAGCTACACAAAGGGAGACCTAGACTTTACTTACGTCACCTCCAGGATTATCGTGATGTCCTTTCCTGTGGATAGTGTTGACATAGGATTCAGGAATCAGGTTGATGACATCCGTAGCTTTTTGGATTCCAGACATCTTGACCACTACACAGTATACAACTTGTCACCCAAGTCTTACCGAACTGCCAAGTTCCACAGCCGGGTCTCAGAGTGCAGTTGGCCCATCAGGCAGGCTCCAAGTCTACACAACCTGTTTGCTGTGTGTAGGAATATGTATAACTGGCTACTGCAGAACCCCAAAAATGTCTGTGTTGTCCACTGCTTGGATGGACGGGCCGCGTCGTCAATCCTGGTTGGTGCTATGTTCATTTTCTGTAATCTCTACTCCACGCCTGGCCCTGCTGTTCGATTACTCTACGCAAAGCGACCA
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000024064
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000060988
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000020520
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000028528
Gene Information
mouse ... GALNT14(71685), Galnt14(71685)
Gene Information
mouse ... GALNT13(271786), Galnt13(271786)
Gene Information
mouse ... GALNT10(171212), Galnt10(171212)
Gene Information
mouse ... DNAJC6(72685), Dnajc6(72685)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU037101-50UG04061828272006
EMU037101-20UG04061828497225