Przejdź do
EMU024101
MISSION® esiRNA
targeting mouse Nrip3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCATCTCCTCAGCCTGTGTGGACAGATTGGGACTAAAGGACCATGTCAAATCTCACAAGCATGAAGGGGAAAAGCTTTCTCTACCACGGCATCTCAAAGTAGTTGGCCAGATTGAGCACCTAATGATCACAGTGGGTTCTCTCCGTCTGGATTGCCAAGCAGCTGTGGTTGATGATAATGAAAAAAGCTTATCACTTGGTCTCCAGACTCTTAGATCCCTGAAGTGCATCATAAACTTGGACAAGCACCGGCTGATTGTGGGGAAGACAGACAAAGAAGAAATCCCTTTTGTGGAGACAGTTTCTGTGAATGACGACAACACTTCAGAAGCATAATTGCAGCCTGAAGCGTGTGCGCATGTGCACACACACACCAGGTTGACAGACTGAGAAAACTGGGTTTGAACTAAATACAATAGCAACTTGCTATGGACCAAGTCCTTCCCTCCAGT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EMU025521EMU014161EMU033091
Gene Information
mouse ... NRIP3(78593), Nrip3(78593)
Gene Information
mouse ... NRIP1(268903), Nrip1(268903)
Gene Information
mouse ... AKIP1(57373), D930014E17Rik(57373)
Gene Information
mouse ... GCS1(57377), Gcs1(57377)
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000034825
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000048490
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000031023
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000030036
esiRNA cDNA target sequence
TCATCTCCTCAGCCTGTGTGGACAGATTGGGACTAAAGGACCATGTCAAATCTCACAAGCATGAAGGGGAAAAGCTTTCTCTACCACGGCATCTCAAAGTAGTTGGCCAGATTGAGCACCTAATGATCACAGTGGGTTCTCTCCGTCTGGATTGCCAAGCAGCTGTGGTTGATGATAATGAAAAAAGCTTATCACTTGGTCTCCAGACTCTTAGATCCCTGAAGTGCATCATAAACTTGGACAAGCACCGGCTGATTGTGGGGAAGACAGACAAAGAAGAAATCCCTTTTGTGGAGACAGTTTCTGTGAATGACGACAACACTTCAGAAGCATAATTGCAGCCTGAAGCGTGTGCGCATGTGCACACACACACCAGGTTGACAGACTGAGAAAACTGGGTTTGAACTAAATACAATAGCAACTTGCTATGGACCAAGTCCTTCCCTCCAGT
esiRNA cDNA target sequence
CCACACAAGAAACCCAGGACAAAGACATCTGGAGGGAGCCTGCGTCAGCCGAGAGTCTCTCACAGGTTACAGTCAAAGAAGAGCTACTTCCCGCTGCAGAAACTAAAGCTTCTTTCTTTAATCTAAGAAGCCCGTACAATAGCCATATGGGAAATAATGCTTCTCGCCCACACAGTACAAATGGAGAAGTGTATGGACTTCTGGGAAACGCGCTCACCATAAAAAAAGAGTCAGAATAAATGTGTACCTGCCATACCACTTTGGGTCTTTTTAAAATTTAGTCAGTATGAACTTGAGATCTGTATAAATAAGAGCATGATTTGAGAAAAGCATGGTATAACTGAAACTCCTTCCTTTTGAAAGTATTGGTCACTGGTGATGTTTAAATATGCATACTAATTTTTGCTTAACATTAGATGTCATGAGGAAACAATTGAACTCGAGGTTGGTTGTT
esiRNA cDNA target sequence
GGAGGAGCAACCCATGTCTACCGTTATCACAGAAGGAAACCTCCAGAGATGCACATGTACTCAGATACTGGGCACAGTCAGGAACAAAGAAACTGCAGAGGCGAGACATCTGTTGGACAAGAAAGCATCTACCAAACATCAGAGCATTCTCAAGAGTCCTCTTGGCCTACTGAGAACATCTCTAAGGACCTCTACATCGAAGTCTACCCAGGGACCTATTCTGTCACTGTGGGCTCCAGTGCCTTATCCAAGAAGACGCACGTGGTTGCAGTTGACCCCGGGCAAAGTGTGGACTTGGTCTTCCCCGTGTGATGTTGACCGTCACTACCAACATTTCACTCTCAAAGTAGCAAGAAGAATAAAACCACCCTATAATTGCCTTAATAATGATGCATCAATCTTGATTTTAATGCTGGCTGTAGTGGGG
esiRNA cDNA target sequence
GCGCTCTCTTTCAGCCTCTAGCCTCTTTTATAAACAGCGTAACACTGAGCACGATCCACCCTACTGGCGAGGTGCCGTGTGGCTGAATATTAACTACCTAGCTTTGGGGGCACTACATCACTATGGGCATGTGGAGGGTCCTCACAAGGTTCAGGCTGCCAAACTCTACCATGAACTGCGGGCCAATGTAGTGAGAAACGTCCGCCAGCAATACCAGGCTACCGGATTTCTGTGGGAGCAGTACAGTGACCAGGATGGGCGGGGCATGGGCTGCCGCCCCTTCCAAGGATGGACCAGTCTTGTCTTACTGATCATGGCTGAAGAGTACTAATGGGACAGAAGGAAAGCTAGGCCATTTGTGTCACTTGGAATATGCAGACAAGGGCTTGGGTTTCTGGTCTCATTGTTTCAGATCTTTGTAAGCTCATCTCAGGTGTCTCCTTATTGTCATCCCATATAGCTCTGGGGTGAATGTGAAC
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EMU024101-50UG04061828289561
EMU024101-20UG04061828514410