Przejdź do
EHU158201
MISSION® esiRNA
targeting human BMP1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GGCACACAGCTCGTAAGTCCTCCATCAAAGCTGCAGTTCCAGGAAACACTTCTACCCCCAGCTGCCAGAGCACCAACGGGCAGCCTCAGAGGGGAGCCTGTGGGAGATGGAGAGGTAGATCCCGTAGCCGGCGGGCGGCGACGTCCCGACCAGAGCGTGTGTGGCCCGATGGGGTCATCCCCTTTGTCATTGGGGGAAACTTCACTGGTAGCCAGAGGGCAGTCTTCCGGCAGGCCATGAGGCACTGGGAGAAGCACACCTGTGTCACCTTCCTGGAGCGCACTGACGAGGACAGCTATATTGTGTTCACCTATCGACCTTGCGGGTGCTGCTCCTACGTGGGTCGCCGCGGCGGGGGCCCCCAGGCCATCTCCATCGGCAAGAACTGTGACAAGTTCGGCATTGTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BMP1(649)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU013931EHU012991EHU038941
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
esiRNA cDNA target sequence
GGCACACAGCTCGTAAGTCCTCCATCAAAGCTGCAGTTCCAGGAAACACTTCTACCCCCAGCTGCCAGAGCACCAACGGGCAGCCTCAGAGGGGAGCCTGTGGGAGATGGAGAGGTAGATCCCGTAGCCGGCGGGCGGCGACGTCCCGACCAGAGCGTGTGTGGCCCGATGGGGTCATCCCCTTTGTCATTGGGGGAAACTTCACTGGTAGCCAGAGGGCAGTCTTCCGGCAGGCCATGAGGCACTGGGAGAAGCACACCTGTGTCACCTTCCTGGAGCGCACTGACGAGGACAGCTATATTGTGTTCACCTATCGACCTTGCGGGTGCTGCTCCTACGTGGGTCGCCGCGGCGGGGGCCCCCAGGCCATCTCCATCGGCAAGAACTGTGACAAGTTCGGCATTGTG
esiRNA cDNA target sequence
CCTCAGCAGAGCTTCAGGTTTTCCGAGAACAGATGCAAGATGCTTTAGGAAACAATAGCAGTTTCCATCACCGAATTAATATTTATGAAATCATAAAACCTGCAACAGCCAACTCGAAATTCCCCGTGACCAGACTTTTGGACACCAGGTTGGTGAATCAGAATGCAAGCAGGTGGGAAAGTTTTGATGTCACCCCCGCTGTGATGCGGTGGACTGCACAGGGACACGCCAACCATGGATTCGTGGTGGAAGTGGCCCACTTGGAGGAGAAACAAGGTGTCTCCAAGAGACATGTTAGGATAAGCAGGTCTTTGCACCAAGATGAACACAGCTGGTCACAGATAAGGCCATTGCTAGTAACTTTTGGCCATGATGGAAAAGGGCATCCTCTCCACAAAAGAGAAAAACGTCAAGCCAAACACAAACAGC
esiRNA cDNA target sequence
CTCGTGGAAGATTTCGGTGTCAAGGGGGTGCAAGTGGAGGAGATCTACGACCTTCAGAGCAAATGTCAGGGCCCTGTATATGGATTTATCTTCCTGTTCAAATGGATCGAAGAGCGCCGGTCCCGGCGAAAGGTCTCTACCTTGGTGGATGATACGTCCGTGATTGATGATGATATTGTGAATAACATGTTCTTTGCCCACCAGCTGATACCCAACTCTTGTGCAACTCATGCCTTGCTGAGCGTGCTCCTGAACTGCAGCAGCGTGGACCTGGGACCCACCCTGAGTCGCATGAAGGACTTCACCAAGGGTTTCAGCCCTGAGAGCAAAGGATATGCGATTGGCAATGCCCCGGAGTTGGCCAAGGCCCATAATAGCCATGCCAGGCCCGAGCCACGCCACCTCCCTGAGAAGCAGAATGGCCTTAGTGCAGTGCGGACCATGGAGGCGTTCCACTTTGTCAGCTATGTGCCTATCACAGGCCGGCTCTTTGAGCTGGATGGGCTGAAGGTCTAC
esiRNA cDNA target sequence
AGGCTACGCCGCCTACTACTGTGAGGGGGAGTGTGCCTTCCCTCTGAACTCCTACATGAACGCCACCAACCACGCCATCGTGCAGACGCTGGTCCACTTCATCAACCCGGAAACGGTGCCCAAGCCCTGCTGTGCGCCCACGCAGCTCAATGCCATCTCCGTCCTCTACTTCGATGACAGCTCCAACGTCATCCTGAAGAAATACAGAAACATGGTGGTCCGGGCCTGTGGCTGCCACTAGCTCCTCCGAGAATTCAGACCCTTTGGGGCCAAGTTTTTCTGGATCCTCCATTGCTCGCCTTGGCCAGGAACCAGCAGACCAACTGCCTTTTGTGAGACCTTCCCCTCCCTATCCCCAACTTTAAAGGTGTGAGAGTATTAGGAAACATGAGCAGCATATGGCTTTTG
Ensembl | human accession no.
ENSG00000168487
Ensembl | human accession no.
ENSG00000125845
Ensembl | human accession no.
ENSG00000163930
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101144
Gene Information
human ... BMP1(649)
Gene Information
human ... BMP2(650)
Gene Information
human ... BAP1(8314)
Gene Information
human ... BMP7(655)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)