Kluczowe dokumenty
EHU038941
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human BMP7
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
AGGCTACGCCGCCTACTACTGTGAGGGGGAGTGTGCCTTCCCTCTGAACTCCTACATGAACGCCACCAACCACGCCATCGTGCAGACGCTGGTCCACTTCATCAACCCGGAAACGGTGCCCAAGCCCTGCTGTGCGCCCACGCAGCTCAATGCCATCTCCGTCCTCTACTTCGATGACAGCTCCAACGTCATCCTGAAGAAATACAGAAACATGGTGGTCCGGGCCTGTGGCTGCCACTAGCTCCTCCGAGAATTCAGACCCTTTGGGGCCAAGTTTTTCTGGATCCTCCATTGCTCGCCTTGGCCAGGAACCAGCAGACCAACTGCCTTTTGTGAGACCTTCCCCTCCCTATCCCCAACTTTAAAGGTGTGAGAGTATTAGGAAACATGAGCAGCATATGGCTTTTG
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION® esiRNA to siRNA przygotowane z użyciem endorybonukleazy. Stanowią one heterogeniczną mieszaninę siRNA, które celują w tę samą sekwencję mRNA. Te wielokrotne wyzwalacze wyciszania prowadzą do wysoce specyficznego i skutecznego wyciszania genów.
Aby uzyskać dodatkowe informacje, a także wyświetlić wszystkie dostępne opcje esiRNA, odwiedź SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaojun Ji et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 43(3), 533-539 (2020-03-03)
Renal interstitial fibrosis (RIF) is a common pathological characteristic associated with end-stage renal disease. However, treatment strategies for RIF are still very limited. In this study, we reported that kaempferol, a classic flavonoid, exhibited strong and widely inhibitory effect on
Maria Angelica Cortez et al.
Nature communications, 11(1), 4840-4840 (2020-09-26)
Immunotherapies revolutionized cancer treatment by harnessing the immune system to target cancer cells. However, most patients are resistant to immunotherapies and the mechanisms underlying this resistant is still poorly understood. Here, we report that overexpression of BMP7, a member of
Caixia Yuan et al.
Experimental and therapeutic medicine, 17(4), 2547-2556 (2019-03-25)
Bone morphogenetic protein (BMP) expression has been observed in the uterus in previous studies. However, the influence of BMP7 on blastocyst implantation remains unclear. Blastocysts first act on luminal endometrial epithelial cells during implantation. The purpose of the present study