Przejdź do
EHU147361
MISSION® esiRNA
targeting human ANP32A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
AAAAGTGTCCGAACCTCACGCATCTAAATTTAAGTGGCAACAAAATTAAAGACCTCAGCACAATAGAGCCACTGAAAAAGTTAGAAAACCTCAAGAGCTTAGACCTTTTCAATTGCGAGGTAACCAACCTGAACGACTACCGAGAAAATGTGTTCAAGCTCCTCCCGCAACTCACATATCTCGACGGCTATGACCGGGACGACAAGGAGGCCCCTGACTCGGATGCTGAGGGCTACGTGGAGGGCCTGGATGATGAGGAGGAGGATGAGGATGAGGAGGAGTATGATGAAGATGCTCAGGTAGTGGAAGACGAGGAGGACGAGGATGAGGAGGAGGAAGGTGAAGAGGAGGACGTGAGTGGAGAGGAGGAGGAGGATGAAGAAGGTTATAACGATGGAGAGGTAGATGACGAGGAAGATGAAGAAGAGCTTGGTGAAGAAGAAAGGGGTCAGAAGCGAAAACGAGAACCTG
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... ANP32A(8125)
General description
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU123321EHU032141EHU020411
esiRNA cDNA target sequence
AAAAGTGTCCGAACCTCACGCATCTAAATTTAAGTGGCAACAAAATTAAAGACCTCAGCACAATAGAGCCACTGAAAAAGTTAGAAAACCTCAAGAGCTTAGACCTTTTCAATTGCGAGGTAACCAACCTGAACGACTACCGAGAAAATGTGTTCAAGCTCCTCCCGCAACTCACATATCTCGACGGCTATGACCGGGACGACAAGGAGGCCCCTGACTCGGATGCTGAGGGCTACGTGGAGGGCCTGGATGATGAGGAGGAGGATGAGGATGAGGAGGAGTATGATGAAGATGCTCAGGTAGTGGAAGACGAGGAGGACGAGGATGAGGAGGAGGAAGGTGAAGAGGAGGACGTGAGTGGAGAGGAGGAGGAGGATGAAGAAGGTTATAACGATGGAGAGGTAGATGACGAGGAAGATGAAGAAGAGCTTGGTGAAGAAGAAAGGGGTCAGAAGCGAAAACGAGAACCTG
esiRNA cDNA target sequence
ACTGTTGAAATTGGGCTTGGCACTCAAGTCAAAGATGAACATCGGAATAACAAACATTGTCCTCTCCAGAAAGTCCTTTCTTTCTCCATACTGTAGTCCTATTGAGAAGACATTTCGTCTCTGAGAAAAAAGGATGGAACTATGGGTTCTCTTCGCAAAGCCAAAGGATAGTGTTTAACAAGCCAGCTGGCTTATGCTGGTTCTCAGCTGTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAATAGAAACAGTTTCAACCAGATTGTCCTATTCCCCCTGTTCCATTCCCCTCTTCTTCCTTCTATCTCCTTCCCCGGCAAAAACCAAACAAACTGGCAGACAGGCCAGGGATGTATGTTGCTTGCTTGAGAGGGTTTCTTTTACTTCAAAATCTTTCTTCAGGGAGCAAGACATGAA
esiRNA cDNA target sequence
CAGGTCCTACCTCAGCGAAGAGATGATCGCTGAGTTCAAGGCTGCCTTTGACATGTTTGATGCTGATGGTGGTGGGGACATCAGCGTCAAGGAGTTGGGCACGGTGATGAGGATGCTGGGCCAGACACCCACCAAGGAGGAGCTGGACGCCATCATCGAGGAGGTGGATGAGGACGGCAGCGGCACCATCGACTTCGAGGAGTTCTTGGTCATGATGGTGCGCCAGATGAAAGAGGACGCGAAAGGGAAGAGCGAGGAGGAGCTGGCCGAGTGCTTCCGCATCTTCGACAGGAATGCAGACGGCTACATCGACCCGGAGGAGCTGGCTGAGATTTTCAGGGCCTCCGGGGAGCACGTGACGGACGAGGAGATCGAATCTCTGATGAAAGACGGCGACAAGAACAACGACGGCCGCATTGACTTCGACGAGTTCCTGAAGATGATGGAGGGCGTGCAGTAAGGAGTGGACAGTCGCCT
esiRNA cDNA target sequence
GGGAGGCAGAGGTACAATCAGATCAGCTGTGAACAGCTTACATAGCAAATCTAATAGAGCTGAAGTTGTAATAAACGGCTCCTCATCACCAGCTGTTGTTGACAGAAGTAATGAAAGCATCAAGCACAACATCCAGCCAGCCTCGTCCAAATGGAGACATAACCAGACGCTCTCTCTGAGGATCAGGAAGCAGATTTTAAAGTTCTTGGATGCTGAAAAGGACATTTCTGTCCTAAAGGGAACCCTGAAGCCTGGAGATATTATTCATTACATCTTCGATCGAGACAGCACCATGAATGTGTCCCAGAACCTCTACGAGCTCCTCCCCAGGACTTCGCCACTGAAGAATAAGCACTTTGGGACTTGTGCCATCGTGGGCAACTCGGGGGTCTTGCTGAACAGCGGCTGTGGGCAGGAGATTGACGCCCACAGCTTCGTCATCAGGTGCAACCTGGCCCCAGTACAGGAGTATGCCCGGGATGTGGGGCTCAAGACAGAC
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140350
Ensembl | human accession no.
ENSG00000121057
Ensembl | human accession no.
ENSG00000101470
Ensembl | human accession no.
ENSG00000140557
Gene Information
human ... ANP32A(8125)
Gene Information
human ... AKAP1(8165)
Gene Information
human ... TNNC2(7125)
Gene Information
human ... ST8SIA2(8128)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
EHU147361-20UG04061828652600
EHU147361-50UG04061828427314