Kluczowe dokumenty
EHU123321
Sigma-Aldrich
MISSION® esiRNA
targeting human AKAP1
About This Item
Kod UNSPSC:
41105324
NACRES:
NA.51
opis
Powered by Eupheria Biotech
Poziom jakości
linia produktu
MISSION®
Formularz
lyophilized powder
sekwencja docelowa esiRNA cDNA
ACTGTTGAAATTGGGCTTGGCACTCAAGTCAAAGATGAACATCGGAATAACAAACATTGTCCTCTCCAGAAAGTCCTTTCTTTCTCCATACTGTAGTCCTATTGAGAAGACATTTCGTCTCTGAGAAAAAAGGATGGAACTATGGGTTCTCTTCGCAAAGCCAAAGGATAGTGTTTAACAAGCCAGCTGGCTTATGCTGGTTCTCAGCTGTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAGGAATAGAAACAGTTTCAACCAGATTGTCCTATTCCCCCTGTTCCATTCCCCTCTTCTTCCTTCTATCTCCTTCCCCGGCAAAAACCAAACAAACTGGCAGACAGGCCAGGGATGTATGTTGCTTGCTTGAGAGGGTTTCTTTTACTTCAAAATCTTTCTTCAGGGAGCAAGACATGAA
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
Opis ogólny
MISSION esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Informacje prawne
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhaowei Chen et al.
Journal of cellular physiology, 235(10), 7433-7448 (2020-02-29)
Increasing evidence suggests that mitochondrial dysfunction plays a critical role in the development of diabetic kidney disease (DKD), however, its specific pathomechanism remains unclear. A-kinase anchoring protein (AKAP) 1 is a scaffold protein in the AKAP family that is involved